Läs mer
Nitecapone, TRC
Produktkod. 30467553
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30467553 5 mg
1 options
Produktkod. 30467553 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN4901305MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 116313-94-1
Molekylformel C12 H11 N O6
Molekylvikt (g/mol) 265.22
IUPAC-namn 3-[(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)methylidene]pentane-2,4-dione
LEDER CC(=O)C(=Cc1cc(O)c(O)c(c1)[N+](=O)[O-])C(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitecapone
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C12H11NO6/c1-6(14)9(7(2)15)3-8-4-10(13(18)19)12(17)11(16)5-8/h3-5,16-17H,1-2H3
Formel vikt 265.0586