Läs mer
Nitenpyram, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 16594394 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16594394 250 mg
16584394 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16594394 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 463942500
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 150824-47-8 | C11H15ClN4O2 | 270.72 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 150824-47-8
Molekylformel C11H15ClN4O2
Molekylvikt (g/mol) 270.72
InChI-nyckel CFRPSFYHXJZSBI-DHZHZOJOSA-N
IUPAC-namn [(1E)-1-{[(6-klorpyridin-3-yl)metyl](etyl)amino}-2-nitroetenyl](metyl)amin
LEDER CCN(CC1=CC=C(Cl)N=C1)C(\NC)=C\[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitenpyram
Flampunkt >70 °C
Smältpunkt 70,0 °C till 84,0 °C
Löslighet Löslig i vatten; Olöslig i metanol och dimetylsulfoxid
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 270.72
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.