Läs mer
Nitenpyram, TRC
Produktkod. 17912835
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17912835 1 g
17920485 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17912835 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN4901151G
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 150824-47-8
Molekylformel C11 H15 Cl N4 O2
Molekylvikt (g/mol) 270.72
Synonym 1,1-Ethenediamine, N-[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-N-ethyl-N'-methyl-2-nitro-, (1E)-, 1,1-Ethenediamine, N-[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-N-ethyl-N'-methyl-2-nitro-, (E)-, (1E)-N-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-N-ethyl-N'-methyl-2-nitro-1,1-ethenediamine, (E)-N-(6-Chloro-3-pyridylmethyl)-N-ethyl-N'-methyl-2-nitroethylene-1,1-diamine, (E)-Nitenpyram, Bestguard, Capstar, Nitenpyram, Niterndipoine, TI 304
IUPAC-namn (E)-1-N'-[(6-kloropyridin-3-yl)metyl]-1-N'-etyl-1-N-metyl-2-nitroeten-1,1-diamin
LEDER CCN(Cc1ccc(Cl)nc1)\C(=C\[N+](=O)[O-])\NC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (E)-Nitenpyram
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C11H15ClN4O2/c1-3-15(11(13-2)8-16(17)18)7-9-4-5-10(12)14-6-9/h4-6,8,13H,3,7H2,1-2H3/b11-8+
Formel vikt 270.0884