Läs mer
Nithiamide, MedChemExpress
Produktkod. 16488546
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16488546 100 mg
1 options
Produktkod. 16488546 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0992
MedChemExpress Nithiamide is a non-5-nitroimidazole drugs, is a antibiotic used in veterinary.
Nithiamide is a non-5-nitroimidazole drugs, is a antibiotic used in veterinary.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nithiamide
Fysisk form Solid
CAS 140-40-9
Färg Khaki
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C5H5N3O3S
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym CL-5279 Aminitrozole
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (534.25 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC(NC1=NC=C([N+]([O-])=O)S1)=O
Molekylvikt (g/mol) 187.18
Formel vikt 187.18
Procent renhet 99.8%