missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Nithiazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nithiazine |
| CAS | 58842-20-9 |
| Molekylformel | C5 H8 N2 O2 S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Tetrahydro-2-(nitromethylene)-2H-1,3-thiazine (ACI), Nithiazine, QuickStrike Fly Abatement Strip, SD 35651, SKI 71, TTNM, WL 35651, 2H-1,3-Thiazine, tetrahydro-2-(nitromethylene)- (9CI, ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N2O2S/c8-7(9)4-5-6-2-1-3-10-5/h4,6H,1-3H2/b5-4+ |
| LEDER | [O-][N+](=O)\C=C\1/NCCCS1 |
| IUPAC-namn | (2E)-2-(nitromethylidene)-1,3-thiazinane |
| Molekylvikt (g/mol) | 160.194 |
| Formel vikt | 160.031 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?