Läs mer
Nitinol compression coil spring, wire diameter 1.0mm (0.039in), mean coil diameter 7.0mm (0.27in), Alloy M, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7059902
Kvantitet:
100 Pc.
25 Pc.
5 Pc.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Paket med 5
Produktkod. 15473995
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045578.KJ
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitinol compression coil spring, Alloy M
Namnnotering Wire diameter 1.0mm (0.039 in.), mean coil diameter 7.0mm (0.27 in.)
Kvantitet 5 Pc.
Odör Odorless
MDL-nummer MFCD02091734