Läs mer
Nitinol foil, 0.05mm (0.002in) thick, shape memory, flat annealed, pickled surface
Produktkod. 15424015
Kvantitet:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
75 x 100 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15424015
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045663.FF
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Nitinolfolie används i mobiltelefonantenner, barnleksaker, experimentmaterial, glasögonkomponenter och medicinsk utrustning. Den används också i värmemotorer, fjädrande glasramar, mekaniska klockfjädrar, temperaturkontrollsystem, kopplingar, golfklubbsinsats, biomedicinsk och medicinsk användning, mobiltelefonteknik: infällbar antenn, mikrofonbom. Det är mycket biokompatibelt och har egenskaper som är lämpliga för användning i ortopediska implantat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitinol foil
Namnnotering 0.05mm (0.002 in.) thick, shape memory, flat annealed, pickled surface
Kvantitet 25 x 25 mm
Odör Odorless
Vikt ≈0.25g/25x25mm
MDL-nummer MFCD02091734
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.