Läs mer
Nitinolfolie, 0,127 mm tjock, superelastisk, platt glödgd, inlagd yta
Produktkod. 11450940
Change view
Kvantitet:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Förpackningsstorlek:
25mm
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11450940 50 x 50 mm Varje
11440940 25 x 25 mm 25mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11450940 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044952.FI
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Innovationer inom tillverkning och bearbetning av Nitinol har lett till en stor expansion av Nitinols medicinska utrustning inom en mängd olika terapeutiska områden.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitinol foil
Namnnotering 0,127 mm tjock, superelastisk, platt glödgd, inlagd yta
Kvantitet 50 x 50 mm
Odör Luktfritt
Vikt ≈0,51g/25x25mm
MDL-nummer MFCD02091734
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.