Läs mer
Nitinolspänningsspiralfjäder, tråddiameter 0,75 mm (0,030 tum), medeldiameter på spolen 5,55 mm (0,22 tum), Alloy M
Produktkod. 15404015
Change view
Kvantitet:
100 Pc.
25 Pc.
5 Pc.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Paket med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15404015 100 Pc. Paket med 100
15484005 5 Pc. Paket med 5
15494005 25 Pc. Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15404015 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045655.KN
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 7440-02-0
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitinol tension coil spring
Färg Gray
Namnnotering Wire diameter 0.75mm, mean coil diameter 5.55mm
CAS 7440-02-0, 7440-32-6
Kvantitet 100 Pc.
Odör Odorless
Form Solid
Molekylformel Ni
MDL-nummer MFCD00011137 MFCD06798735
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
InChI-nyckel PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Ni]
IUPAC-namn nickel
Molekylvikt (g/mol) 58.69
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Nickel: 55.75%; Titanium: 44.25%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.