Läs mer
Nitisinone-13C6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nitisinone-13C6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10F3NO5/c15-14(16,17)7-4-5-8(9(6-7)18(22)23)13(21)12-10(19)2-1-3-11(12)20/h4-6,12H,1-3H2/i1+1,2+1,3+1,10+1,11+1,12+1 |
| Formel vikt | 335.0712 |
| Procent renhet | >95% |