Läs mer
Nitisinone, MedChemExpress
Produktkod. 16498548
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16498548 10 mg 10mg
16444417 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16498548 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0607
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Nitisinone(SC0735) is an inhibitor of the enzyme 4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase.
Nitisinone(SC0735) is an inhibitor of the enzyme 4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitisinone
Fysisk form Powder
CAS 104206-65-7
Färg Yellow
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H10F3NO5
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Synonym NTBC Nitisone SC0735
Löslighetsinformation DMSO : 41.67 mg/mL (126.57 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1C(C(C2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2[N+]([O-])=O)=O)C(CCC1)=O
Molekylvikt (g/mol) 329.23
Formel vikt 329.23
Procent renhet 98.76%