Läs mer
Nitisinon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nitisinone |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10F3NO5/c15-14(16,17)7-4-5-8(9(6-7)18(22)23)13(21)12-10(19)2-1-3-11(12)20/h4-6,12H,1-3H2 |
| Formel vikt | 329.0511 |
| Procent renhet | >95% |