Läs mer
Ansell™ NitraSafe™ 28-329 Series Nitril Heavy Weight Handskar
Produktkod. p-8005320 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
8
9
10
Förpackningsstorlek:
12 par
Produktkod. 12313589
Brand: Ansell™ 28329080
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kombinerar det enastående skyddet från Kevlar™ -förstärkt konstruktion med greppet och flexibiliteten hos Ansells avancerade nitrilbeläggningsteknik. De NitraSafe™ sortiment står för säker hantering av oljiga tungmetalldelar, medan NitraSafe™ Skum kombinerar bra grepp och komfort.
  • Ger säker hantering av oljiga tungmetalldelar, samtidigt som NitraSafe™ Skum kombinerar bra grepp och komfort.
  • Båda handskarna, eventuellt i kombination med NitraGold™ manschett, erbjuder enastående mekaniskt skydd mot skärsår och nötning.
  • Klippt och sydd konstruktion
  • Tröja i bomull Kevlar™ konstruktion
  • Nitrilbeläggning
  • Palmbelagd finish
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material på baksidan Nitril
Certifikat och efterlevnad CE-märke 0493, standardkategori III EN 388: 4331
Manschettmaterial Nitril
Beläggningsmaterial Nitrile
Färg Black
Betyg för skärmotstånd ANSI A4
Hand Specific
Latexfri Yes
Material Aramid Fiber, Cotton, Nitrile
Produkttyp Tungviktshandskar
Storlek 8
Handske manschettstil Nitragold™
Liner material Tröja i bomull Dupont™ Kevlar™ aramidfiber
Foder Tröja i bomull Dupont™ Kevlar™ aramidfiber
Typ av palm Belagd-palm
Kvantitet 72 par
Motståndskraftig mot Större motståndskraft mot skärsår och nötning