Läs mer
Ansell™ NitraSafe™ 28-360 Series Nitril Heavy Weight Handskar
Produktkod. 12680812 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
8
9
10
Förpackningsstorlek:
12 par
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
12680812 10 12 par
12690812 8 12 par
12600822 9 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12680812 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer 28360100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bruna Nitril Heavy Weight-handskar kombinerar det enastående skyddet hos Kevlar™ -förstärkt konstruktion med greppet och flexibiliteten hos Ansells avancerade nitrilbeläggningsteknik.
  • Industriella handskar
  • NitraSafe™ serie står för säker hantering av oljiga tungmetalldelar
  • Mekaniskt skydd mot skärsår och nötning
  • Tungviktsdesign ger en känsla av dämpning för bäraren
  • Skyddshandskar kombinerar skydd av Kevlar™ förstärkt konstruktion och grepp, flexibilitet hos avancerad nitrilbeläggningsteknik
Användningsområden:
  • Hantera delar med skarpa, grova kanter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material på baksidan Nitrilskum
Certifikat och efterlevnad CE-märke 0493, standardkategori III EN 388: 3321
Manschettmaterial Nitril
Beläggningsmaterial Nitrile Foam
Färg Red
Betyg för skärmotstånd ANSI A2
Hand Specific
Latexfri Yes
Material Aramid Fiber, Cotton, Nitrile
Produkttyp Tungviktshandskar
Storlek 10
Handske manschettstil Nitragold™
Liner material Tröja i bomull Dupont™ Kevlar™ aramidfiber
Foder Tröja i bomull Dupont™ Kevlar™ aramidfiber
Typ av palm Helt belagd palm
Kvantitet 72 par
Motståndskraftig mot Större motståndskraft mot skärsår och nötning