Beskrivning
- Industriella handskar
- NitraSafe™ serie står för säker hantering av oljiga tungmetalldelar
- Mekaniskt skydd mot skärsår och nötning
- Tungviktsdesign ger en känsla av dämpning för bäraren
- Skyddshandskar kombinerar skydd av Kevlar™ förstärkt konstruktion och grepp, flexibilitet hos avancerad nitrilbeläggningsteknik
Användningsområden:
- Hantera delar med skarpa, grova kanter
Specifikationer
Specifikationer
| Material på baksidan | Nitrilskum |
| Certifikat och efterlevnad | CE-märke 0493, standardkategori III EN 388: 3321 |
| Manschettmaterial | Nitril |
| Beläggningsmaterial | Nitrile Foam |
| Färg | Red |
| Betyg för skärmotstånd | ANSI A2 |
| Hand | Specific |
| Latexfri | Yes |
| Material | Aramid Fiber, Cotton, Nitrile |
| Produkttyp | Tungviktshandskar |
| Visa mer |