Läs mer
Macherey-Nagel™ Nitrat 4-rörstest
Produktkod. 10638924 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
Kvantitet:
1 förpackning
Förpackningsstorlek:
1test
Produktkod. Kvantitet unitSize
10638924 1 förpackning 1test
1 options
Produktkod. 10638924 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 985069
Beställningsinfo
dimRange
Specifikationer
Antal tester 20
Kvantitet 1 förpackning
Räckvidd 0,1 till 4,0 mg/L NO2-N
Typ Nitrat 4-rörstest