Läs mer
Nitrate as N @ 1000 μg/mL in H2O, VHG™
Produktkod. 17909724
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17909724 500 ml
17947084 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17909724 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGINO3N500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Nitrate as N @ 1000 μg/mL in H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitrate
CAS 14797-55-8
Metoder Ion Chromatography/Wet Chemistry
Analyt- eller komponentnamn Nitrate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel NO3-
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym NO3−
LEDER [O-]N(=O)=O
IUPAC-namn Nitrate
Lösningsmedel eller matris Water
Molekylvikt (g/mol) 62
Kvantitet 500 ml
Formel vikt 62 g/mol