Läs mer
Nitrat som N @ 1000 μg/ml i, H2O VHG™
Produktkod. 17947084
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17947084 100 ml
17909724 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17947084 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGINO3N100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Nitrat som N @ 1000 μg/ml in H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitrate
CAS 14797-55-8
Metoder Jonkromatografi/Våtkemi
Analyt- eller komponentnamn Nitrate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel NO3-
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym NO3−
LEDER [O-]N(=O)=O
IUPAC-namn Nitrat
Lösningsmedel eller matris Vatten
Molekylvikt (g/mol) 62
Kvantitet 100 ml
Formel vikt 62 g/mol