Läs mer
Nitratfritt vatten, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12980564 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12980564 1000 mL 1000ml
1 options
Produktkod. 12980564 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer RP 230 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1055.00 SEK
    803.88 SEK / 1000ml
    Save 251.12 SEK
    23% Av
 Begränsad artikel
I lager
Farmakopéreagenser är avsedda att användas i farmakopétester och monografier, producerade under en GMP kompatibla ISO 9001 kvalitetsledningssystem enligt relevant farmakopéspecifikation, med användning av farmakopéns reagenskvalitetskomponenter och vatten som uppfyller relevanta farmakopémonografikrav för renat vatten. Vissa farmakopéstandarder är också ackrediterade enligt ISO 17025 och ISO Guide 43.
Specifikationer
Kvantitet 1000 mL
Fysisk form Vätska