Läs mer
Standardlösning Specpure™ för nitrat, jonkromatografi, NO∣{3} 1000 μg/ml
Produktkod. 11373647
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11373647 100 mL 100ml
11485010 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11373647 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 035549.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1885.00 SEK
    1578.65 SEK / 100ml
    Save 306.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Nitrat, jonkromatografi standardlösning används som standardlösning inom analytisk kemi och jonkromatografi. Den används för kalibrering av jonkromatografi och andra analytiska tekniker.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
MDL-nummer MFCD00144920
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitrate Ion chromatography standard solution
Namnnotering NO3- 1 000 μg/ml
Fysisk form Vätska
Löslighet Blandbar med vatten
Typ Analytical Standard
Kvantitet 100 mL
Kvalitet Specpure
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.