Läs mer
Nitrat ISE standardlösning, Mettler Toledo™
Produktkod. 11917531
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11917531 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 11917531 Leverantör Mettler Toledo Online Leverantörsnummer 51344779
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1537.17 SEK
    1429.94 SEK / 500ml
    Save 107.23 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Beskrivning ISE standard NO3 1000 mg/L, 500 ml
Förpackning 500 mL
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Kvantitet 500 mL