Läs mer
Mettler Toledo™ Nitratmembransats
Produktkod. 10299681
Change view
Material:
Polymermembran
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
10299681 Polymermembran 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 10299681 Leverantör Mettler Toledo™ Leverantörsnummer 51340011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8335.00 SEK
    6691.20 SEK / 1 uppsättningar
    Save 1643.80 SEK
    19% Av
Beräknad leverans: 09-12-2026
Specifikationer
För användning med (applikation) I guld Nitrat ISE
Material Polymermembran
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 50 °C
pH-intervall 2 till 12