Läs mer
Nitrat-kvävestandard för jonkromatografi, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16391136 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Produktkod. Kvantitet
16391136 500 mL
1 options
Produktkod. 16391136 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer ASNO3N92X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1805.00 SEK
    1616.48 SEK / 500ml
    Save 188.52 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-01-2027
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
NO 3 -N1000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitrate-Nitrogen Standard
Namnnotering För jonkromatografi
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS 7631-99-4, 7732-18-5
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Upp till 68 element skannas med funna värden för ICP och ICP-MS-standarder. Det funna värdet av spårmetalliska föroreningar rapporteras på analyscertifikatet.
CAS Max % 99.9, 0.1
Analyt- eller komponentnamn Sodium nitrate,distilled water,conductivity or of similar purity
Molekylformel NNaO3
MDL-nummer MFCD00011119
Teknik Jonkromatografi
För användning med (utrustning) AA, ICP ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
Lösningstyp Standardlösning
InChI-nyckel VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Typ Certifierat referensmaterial
LEDER [Na+].[O-][N+]([O-])=O
Element Natriumnitrat
IUPAC-namn natrium; nitrat
Lösningsmedel eller matris Vatten
Molekylvikt (g/mol) 84.99
PubChem CID 24268
Kvantitet 500 mL
ChEBI CHEBI:63005
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1000mg/L
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning