Läs mer
Nitratlösning för jonkromatografi 1g/LH 2 O matris, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12992155 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12992155 500 mL 500ml
12972155 100 mL 100ml
12982155 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12992155 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A 030 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1560.00 SEK
    1082.83 SEK / 500ml
    Save 477.17 SEK
    30% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Kemiska identifierare
CAS 14797-55-8
InChI-nyckel NHNBFGGVMKEFGY-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn nitrat
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitrate
Förpackning Flaska
Fysisk form Vätska
Molekylformel NO3
Koncentration 1 g/L
Typ Standardlösning med en komponent
LEDER [O-][N+]([O-])=O
Lösningsmedel eller matris Vatten
Molekylvikt (g/mol) 62.01
Kvantitet 500 mL