Läs mer
Nitratstandardlösningskoncentrat, 2 ppm, Reagecon™
Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Specifikationer
Specifikationer
Förpackning | 100mL |
Koncentration | 2 ppm |
Kvantitet | 100 mL |
Certifikat
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Nitratstandardlösningskoncentrat, 2 ppm, Reagecon™ >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering