Läs mer
WTW™ Nitrattest
Produktkod. 10072902
Change view
Volym (metrisk):
0,5 ml
Produktkod. Volym (metrisk)
10072902 0,5 ml
1 options
Produktkod. 10072902 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 250421
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Produkttyp Nitrattest
Volym (metrisk) 0,5 ml
compliance-icons
Produktbeteckning
  • NO3-N
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric acid, Phosphoric acid