Läs mer
WTW™ Nitrattestsatser
Produktkod. 11734774
Räckvidd:
0,2 till 13,0 mg/L NO3 -N, 0,9 till 57,5 mg/L NO3
0,2 till 20 mg/L NO3-N, 0,9 till 88,5 mg/L NO3
0,2 till 30 mg/L NO3-N, 1 till 133 mg/L NO 3
0,5 till 18 mg/L NO3-N, 2,2 till 79,7 mg/L NO3
0,5 till 25 mg/L NO3-N, 2,2 till 110,7 mg/L NO3
1 till 50 mg/L NO3-N, 4 till 221 mg/L NO 3
Antal tester:
25
50
60
90
Förpackningsstorlek:
0.52 L
1 uppsättning
300g
50ml
Paket med 25
Produktkod. 11734774
Brand: WTW™ 250410
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Få precisionsmätningar för avloppsvatten, dricksvatten och ytvatten med CombiCheck Nitrat (NO 3 ) celltestkit.
  • Olika instrument för mätning av nitrater
  • För avloppsvatten, dricksvatten, ytvatten
  • PhotoLab ® S6, PhotoLab ® S12, PhotoLab ® Spectral, Photoflex fotometrar
  • CombiCheck Nitrat (sub <3 /sub> ) celltestkit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analyter Nitrospektral
För användning med (applikation) För avloppsvatten, dricksvatten, ytvatten
För användning med (utrustning) PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, Photoflex fotometrar
Inkluderar Certifikat
Antal tester 60
Räckvidd 0,5 till 18 mg/L NO3-N, 2,2 till 79,7 mg/L NO3
Tillräckligt för 25 tester
Testmetod Fotometrisk
Typ CombiCheck Nitrat (NO 3 ) celltestsats
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Nitrate Cell Test Method: photometric 0.5 - 18.0 mg/l NO
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: sulphuric acid