Läs mer
WTW™ Nitrattestsatser
Räckvidd:
0,2 till 13,0 mg/L NO3 -N, 0,9 till 57,5 mg/L NO3
0,2 till 20 mg/L NO3-N, 0,9 till 88,5 mg/L NO3
0,2 till 30 mg/L NO3-N, 1 till 133 mg/L NO 3
0,5 till 18 mg/L NO3-N, 2,2 till 79,7 mg/L NO3
0,5 till 25 mg/L NO3-N, 2,2 till 110,7 mg/L NO3
1 till 50 mg/L NO3-N, 4 till 221 mg/L NO 3
Antal tester:
25
50
60
90
Förpackningsstorlek:
0.52 L
1 uppsättning
300g
50ml
Paket med 25
Beskrivning
- Olika instrument för mätning av nitrater
- För avloppsvatten, dricksvatten, ytvatten
- PhotoLab ® S6, PhotoLab ® S12, PhotoLab ® Spectral, Photoflex fotometrar
- CombiCheck Nitrat (
sub <3 /sub> ) celltestkit
Specifikationer
Specifikationer
| Analyter | Nitrospektral |
| För användning med (applikation) | För avloppsvatten, dricksvatten, ytvatten |
| För användning med (utrustning) | PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, Photoflex fotometrar |
| Inkluderar | Certifikat |
| Antal tester | 60 |
| Räckvidd | 0,5 till 18 mg/L NO3-N, 2,2 till 79,7 mg/L NO3 |
| Tillräckligt för | 25 tester |
| Testmetod | Fotometrisk |
| Typ | CombiCheck Nitrat (NO 3 ) celltestsats |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Nitrate Cell Test Method: photometric 0.5 - 18.0 mg/l NO
- Fara
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/.
- MIXTURE LIST-Innehåller: sulphuric acid