Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Nitrazine Gul, indikatorgrad
Produktkod. 10184350 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10184350 5 g 5g
10404915 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10184350 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 190570050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5424-01-1 | C5H5N3O2 | 139,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1-1-5424
Molekylformel C5H5N3O2
Molekylvikt (g/mol) 139.11
MDL-nummer MFCD00003938
InChI-nyckel ZAGZIOYVEIDDJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-(2,4-Dinitrophenylazo)-1-naphthol-3,6-disulfonic acid, disodium salt, 3-(2, 4-Dinitrophenylazo)-4-hydroxy-2, 7-naphthalenedisulfonic acid, 2-(2, 4-Dinitrophenylazo)-1-naphthol-3, 6-disulfonic acid
PubChem CID 72656
IUPAC-namn 3-aminopyrazin-2-karboxylsyra
LEDER C1=CN=C(C(=N1)C(=O)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitrazine yellow
Infrarött spektrum Authentic
Formel vikt 542.35
Kvalitet Indikator
Förpackning Glasflaska
UV_Vis 85% min.
Visuell övergångsintervall from pH 6.0(bright yellow) to pH 7.2(bright blue)
Färg Brun till orange
Kvantitet 5 g
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.