Läs mer
Nitrazine Yellow
Produktkod. 15433079
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15433079 25 g 25g
15413079 1 g 1g
15423079 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15433079 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60281.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
pH-indikator
Nitrazine Gul används för att testa vaginalt pH under sen graviditet för att fastställa om fostersäcken går sönder. För att utföra ett fekalt pH-test för att diagnostisera tarminfektioner eller andra matsmältningsproblem. Inom anläggning, för att bestämma karbonatiseringsspridningen i betongkonstruktioner och därför bedöma tillståndet för armeringsjärnens passiveringsfilm.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
Nitrazine Gul används för att testa vaginalt pH under sen graviditet för att fastställa om fostersäcken går sönder. Att utföra ett fekalt pH-test för att diagnostisera tarminfektioner eller andra matsmältningsproblem. Inom byggnadsteknik, för att bestämma karbonatiseringsspridningen i betongkonstruktioner och därför bedöma tillståndet för armeringsjärnens ′passiveringsfilm.
Löslighet Lös i vatten med 1mg/
ml
. Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5423-07-4
MDL-nummer MFCD00003938
Synonym C.I. 14890; Delta Yellow
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitrazine Yellow
Molekylformel C5H5N3O2
Löslighetsinformation Dissolve in water at 1mg/ml
InChI-nyckel ZAGZIOYVEIDDJA-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CN=C(C(=N1)C(=O)O)N
IUPAC-namn 3-aminopyrazin-2-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 139.11
PubChem CID 72656
Formel vikt 542.36
Färg Brun till orange
Kvantitet 25 g
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.