missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Nitrefazole, TRC

Produktkod. 30474911
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30474911 2.5 g
30474079 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30474911 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN4901252.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 21721-92-6
Molekylformel C10H8N4O4
Molekylvikt (g/mol) 248.19
Synonym 2-Methyl-4-nitro-1-(p-nitrophenyl)-Imidazole, 1-(4-Nitrophenyl)-2-methyl-4-nitroimidazole, 2-Methyl-4-nitro-1-(4-nitrophenyl)-1H-imidazole, Altimol, EMD 15700, Nitrefazole
IUPAC-namn 2-methyl-4-nitro-1-(4-nitrophenyl)imidazole
LEDER Cc1nc(cn1c2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Nitrefazole
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C10H8N4O4/c1-7-11-10(14(17)18)6-12(7)8-2-4-9(5-3-8)13(15)16/h2-6H,1H3
Formel vikt 248.0546
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.