Läs mer
Nitrendipin 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30317539
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30317539 1 ml
1 options
Produktkod. 30317539 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA15529500AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitrendipine
CAS 39562-70-4
Analyt- eller komponentnamn Nitrendipine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C18 H20 N2 O6
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Nitrendipine, 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic acid ethyl methyl ester, BAY-e 5009, Bayotensin, Baypress, Bylotensin, Deiten, Nidrel, Nitrendipin, Nitrepin, (+/-)-BAY E 5009, (+/-)-Nitrendipine
InChI formel InChI=1S/C18H20N2O6/c1-5-26-18(22)15-11(3)19-10(2)14(17(21)25-4)16(15)12-7-6-8-13(9-12)20(23)24/h6-9,16,19H,5H2,1-4H3
LEDER CCOC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)OC)C
IUPAC-namn 5-O-etyl 3-O-metyl 2,6-dimetyl-4-(3-nitrofenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dikarboxylat
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 360.36
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 360,1321 g/mol