Läs mer
Nitrendipine Dipropyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nitrendipine Dipropyl Ester |
| CAS | 77888-05-2 |
| Molekylformel | C21 H24 N2 O6 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic Acid 3,5-Dipropyl Ester, 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic Acid Dipropyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24N2O6/c1-5-10-28-20(24)17-13(3)22-14(4)18(21(25)29-11-6-2)19(17)15-8-7-9-16(12-15)23(26)27/h7-9,12H,5-6,10-11H2,1-4H3 |
| LEDER | CCCOC(=O)c1c(C)nc(C)c(C(=O)OCCC)c1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | dipropyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 400.42 |
| Formel vikt | 400.1634 |