Läs mer
Nitrendipine Dipropyl Ester, TRC
Produktkod. 30467954
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30467954 1 g
1 options
Produktkod. 30467954 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN4901601G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitrendipine Dipropyl Ester
CAS 77888-05-2
Molekylformel C21 H24 N2 O6
Kvantitet 1 g
Synonym 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic Acid 3,5-Dipropyl Ester, 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic Acid Dipropyl Ester
InChI formel InChI=1S/C21H24N2O6/c1-5-10-28-20(24)17-13(3)22-14(4)18(21(25)29-11-6-2)19(17)15-8-7-9-16(12-15)23(26)27/h7-9,12H,5-6,10-11H2,1-4H3
LEDER CCCOC(=O)c1c(C)nc(C)c(C(=O)OCCC)c1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn dipropyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate
Molekylvikt (g/mol) 400.42
Formel vikt 400.1634