Läs mer
Nitrendipin, Mikromol™
Produktkod. 17949639
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
17949639 500 mg
1 options
Produktkod. 17949639 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0092.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Nitrendipin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitrendipine
CAS 39562-70-4
Analyt- eller komponentnamn Nitrendipine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C18 H20 N2 O6
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Nitrendipine, 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic acid ethyl methyl ester, BAY-e 5009, Bayotensin, Baypress, Bylotensin, Deiten, Nidrel, Nitrendipin, Nitrepin, (+/-)-BAY E 5009, (+/-)-Nitrendipine
InChI formel InChI=1S/C18H20N2O6/c1-5-26-18(22)15-11(3)19-10(2)14(17(21)25-4)16(15)12-7-6-8-13(9-12)20(23)24/h6-9,16,19H,5H2,1-4H3
LEDER CCOC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)OC)C
IUPAC-namn 5-O-etyl 3-O-metyl 2,6-dimetyl-4-(3-nitrofenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dikarboxylat
Molekylvikt (g/mol) 360.36
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 360,1321 g/mol