Läs mer
Nitrendipine Propyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nitrendipine Propyl Ester |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22N2O6/c1-5-9-27-19(23)16-12(3)20-11(2)15(18(22)26-4)17(16)13-7-6-8-14(10-13)21(24)25/h6-8,10,17,20H,5,9H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 374.1478 |