Läs mer
Nitrendipine, R&D Systems™
Produktkod. 18752724
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
18752724 50 mg
1 options
Produktkod. 18752724 Leverantör Tocris Bioscience Leverantörsnummer 0601/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A Tocris product, part of R&D Systems. CaV1.x blocker
L-type calcium channel blocker. Induces autophagy.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitrendipine
CAS 39562-70-4
Molekylformel C18H20N2O6
Kvantitet 50 mg
Synonym nitrendipine, bayotensin, baypress, nidrel, nitrendipinum, nitrendipino, bylotensin, nitrendipin, deiten, nitrepin
InChI-nyckel PVHUJELLJLJGLN-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOC(=O)C1=C(NC(=C(C1C2=CC(=CC=C2)[N+](=O)[O-])C(=O)OC)C)C
IUPAC-namn 5-O-ethyl 3-O-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
Molekylvikt (g/mol) 360.366
PubChem CID 4507
ChEBI CHEBI:7582
Formel vikt 360.37
Procent renhet >99%
Produktlinje Tocris