Läs mer
Nitrendipin
Produktkod. 15463549
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15463549 100 mg 100mg
15473549 500 mg 500mg
15453549 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15463549 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60841.MC
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
L-typ kalciumkanalblockerare | CAS: 39562-70-4 | C18H20N2O6 | 360,366 g/mol
Nitrendipin modulerar NMDA-receptorkanalens funktion i däggdjursneuroner. Nitrendipin har visat sig hämma neutrofil adhesion till vaskulärt endotel. Det används vid behandling av primär hypertension för att sänka blodtrycket. Nitrendipin används ensam eller tillsammans med en angiotensinkonverterande enzymhämmare för att behandla högt blodtryck, kroniskt stabil angina pectoris och Prinzmetals variant av angina.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Löslighet
Löslig i DMSO (17,5 mg/ml), metanol (15 mg/ml), etylacetat och etanol (25 mM). Olöslig i vatten.
Anteckningar
Förvara på en sval plats. Håll behållaren tätt stängd på en torr och välventilerad plats. Förvara den borta från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39562-70-4
Molekylformel C18H20N2O6
Molekylvikt (g/mol) 360.366
MDL-nummer MFCD00082255
InChI-nyckel PVHUJELLJLJGLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitrendipine, bayotensin, baypress, nidrel, nitrendipinum, nitrendipino, bylotensin, nitrendipin, deiten, nitrepin
PubChem CID 4507
ChEBI CHEBI:7582
IUPAC-namn 5-O-ethyl 3-O-methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
LEDER CCOC(=O)C1=C(NC(=C(C1C2=CC(=CC=C2)[N+](=O)[O-])C(=O)OC)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitrendipine
Färg Gul till grön
Kvantitet 100 mg
Merck Index 14,6576
Löslighetsinformation Löslig i DMSO (17,5 mg/ml), metanol (15 mg/ml), etylacetat och etanol (25 mM). Olöslig i vatten.
Formel vikt 360.36
Fysisk form Pulver
RUO– Endast forskningsanvändning