Läs mer
Nitrendipin
Beskrivning
Nitrendipin modulerar NMDA-receptorkanalens funktion i däggdjursneuroner. Nitrendipin har visat sig hämma neutrofil adhesion till vaskulärt endotel. Det används vid behandling av primär hypertension för att sänka blodtrycket. Nitrendipin används ensam eller tillsammans med en angiotensinkonverterande enzymhämmare för att behandla högt blodtryck, kroniskt stabil angina pectoris och Prinzmetals variant av angina.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Soluble in DMSO (17.5 mg/ml), methanol (15 mg/ml), ethyl acetate, and ethanol (25 mM). Insoluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nitrendipine |
| Färg | Yellow to Green |
| Kvantitet | 500 mg |
| Merck Index | 14,6576 |
| Löslighetsinformation | Soluble in DMSO (17.5mg/ml),methanol (15mg/ml),ethyl acetate,and ethanol (25 mM). Insoluble in water. |
| Formel vikt | 360.36 |
| Fysisk form | Powder |
RUO– Endast forskningsanvändning