Läs mer
Salpetersyra 0,1 M (0,1 N) Analytisk volumetrisk lösning (AVL ), Reagecon
BIOPHARMA
Produktkod. 11506813 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11506813 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 11506813 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer NO20101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    384.95 SEK
    368.33 SEK / 1 L
    Save 16.62 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fullständigt faktoriserad, hög renhet, stabil, certifierad produkt, utvecklad och testad för syra/bas titrering.
  • Titrering, Standard Titrant, Standardlösning, Standardlösning, Referensstandard, Referensmaterial
  • Noggrann, stabil, reproducerbar och helt faktoriserad.
  • Titreringar utförda med denna produkt, uppvisar definierad stökiometri, är kvantitativa, skapar en jämvikt som är definitiv och snabb och ger entydiga resultat.
  • Stabiliteten är bevisad (antingen öppnad eller oöppnad) för denna produkts hållbarhetstid.
  • Certifierad av ’Reagecon s ISO 17025 ackrediterad testmetod (INAB Ref: 264T)
  • Certifierad enligt en specifikation av± 0,1 %.
  • Produkten är ett reagens med känd koncentration, som dispenseras från en byrett eller annan dispenseringsapparat till ett prov (analyt), tills en reaktion mellan de två vätskorna bedöms vara fullständig.
  • Kan användas för manuell titrering, eller automatisk titrering, för att bestämma ändpunkterna genom detektering av någon av flera egenskaper.
  • Syra/bas-titrering, även kallat neutralisationstitrering, används för att bestämma antingen mängden syra/bas i ett prov eller det ämne som kan omvandlas till en syra/bas.
Specifikationer
Koncentration 0.1 M (0.1 N)
Förpackning HDPE-flaska GL45
Kvantitet 1 L
Fysisk form Vätska