Läs mer
Salpetersyra, 3 % (v/v) i reagensalkohol, Ricca Chemical
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nitric Acid |
| CAS | 64-17-5, 67-63-0, 67-56-1, 7697-37-2, 7732-18-5 |
| CAS Min % | 2.0, 85.0, 4.0, 4.0 |
| Färg | Färglös |
| CAS Max % | 4.0, 90.0, 6.0, 6.0 |
| Koncentration | 3% (v/v) |
| Förpackning | Naturlig polyflaska |
| Molekylformel | HNO3 |
| Lösningsmedel eller matris | Reagensalkohol |
| MDL-nummer | MFCD00011349 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Salpetersyra, 3 % v/v i reagensalkohol
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H371-Kan orsaka organskador.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/.
- P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
- P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .