Läs mer
Salpetersyra, 30 % VP , Chem-Lab
Beskrivning
Den huvudsakliga industriella användningen av salpetersyra är för produktion av gödningsmedel. Salpetersyra neutraliseras med ammoniak för att ge ammoniumnitrat. De andra huvudsakliga applikationerna är för produktion av sprängämnen, nylonprekursorer och speciella organiska föreningar.
Specifikationer
Specifikationer
| pH | <1 |
| Färg | Färglös |
| CAS | 7697-37-2 |
| Koncentration | 386mL HNO3 65% per 1L H2O |
| Densitet | 1.21g/mL |
| Odör | Odourless |
| Kvantitet | 1 L |
| Molekylformel | HNO3 |
| Fysisk form | Vätska |
| MDL-nummer | MFCD00011349 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Nitric acid 30 weight % v.p.
- Fara
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- EUH071-Frätande på luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: nitric acid