Läs mer
Nitric Acid 53% d=1.33, Certified AR, for Analysis, Fisher Chemical
Produktkod. 10681373 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
HDPE plastic bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10681373 1 L HDPE plastic bottle 1 L
1 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10681373 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer N/2175/PB15
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Specifikationer
pH 1
CAS 7697-37-2
Smältpunkt -42°C
Kokpunkt 122°C
Förpackning HDPE plastic bottle
Ångtryck 0.94kPa at 20°C
Kvantitet 1 L
Molekylformel HNO3
Fysisk form Liquid
MDL-nummer MFCD00011349
Synonym hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
InChI-nyckel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
LEDER O[N+]([O-])=O
IUPAC-namn nitric acid
Molekylvikt (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107