Läs mer
Salpetersyra, 65-70 %, 99,9999 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11331578
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
25 mL
250 mL
500 mL
Unit Size:
250ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11331578 250 mL 250ml
11341578 25 mL 25ml
11395809 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 11331578 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 010984.AK
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Salpetersyra, 65-70% används som nitrering eller oxidationsmedel i organisk syntes. Det används industriellt för tillverkning av konstgödsel. Vidare finner den användning vid tillverkning av sprängämnen, nylonprekursorer, specialorganiska föreningar och läkemedelsintermediärer. Den används också som ett kemiskt dopningsmedel för organiska halvledare och i reningsprocesser för råa kolnanorör, artificiell åldring av tall och lönn. Det används indirekt som oxidationsmedel i vätskedrivna raketer för att bestämma spårhalt av metaller i lösningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7697-37-2
Molekylformel HNO3
Molekylvikt (g/mol) 63.01
MDL-nummer MFCD00011349
InChI-nyckel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC-namn salpetersyra
LEDER O[N+]([O-])=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Nitric acid
Färg Färglös till gul
Kokpunkt 121 °C
Koncentration 65 till 70 %
Densitet 1.41 g/mL
Odör Stickande lukt
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Kvantitet 250 mL
Fysisk form Vätska
UN-nummer UN2031
Merck Index 14,6577
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
Formel vikt 63.01
Procent renhet 99.9999%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.