Läs mer
Salpetersyra, 65 % AR , Chem-Lab
Produktkod. 12178731
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
12178731 1 L 1 L
1 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 12178731 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL00.1915.1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Används som primärreagens för nitrering och för spåranalys. Salpetersyra, 65 % AR , Chem-Lab är en mycket frätande mineralsyra. Den är avsedd för laboratorieanvändning och är ACS, ISO , Ph. Eur. kvalitet. Utseendet av en gulaktig nyans i behållaren har ingen inverkan på produktkvaliteten.
Den huvudsakliga industriella användningen av salpetersyra är för produktion av gödningsmedel. Salpetersyra neutraliseras med ammoniak för att ge ammoniumnitrat. De andra huvudsakliga applikationerna är för produktion av sprängämnen, nylonprekursorer och speciella organiska föreningar.
Specifikationer
pH <1
Färg Färglös
CAS 7697-37-2
Smältpunkt -32°C
Kokpunkt 121°C
Koncentration ≥65%
Densitet 1.39g/mL
Odör Odourless
Ångtryck 9.4hPa (20°C)
Kvantitet 1 L
Molekylformel HNO3
Fysisk form Vätska
MDL-nummer MFCD00011349
Synonym hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
Löslighetsinformation Soluble in Water
InChI-nyckel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
LEDER O[N+]([O-])=O
IUPAC-namn salpetersyra
Molekylvikt (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Formel vikt 63.01g/mol
Kvalitet ISO