Läs mer
Salpetersyra 65%, BAKER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Produktkod. 15588364 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
:
2.5 L
Produktkod.
15588364 2.5 L
1 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15588364 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 6090.2500PE
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Laboratoriereagens
Specifikationer
Smältpunkt -42°C
Kokpunkt 120.5°C (1013 hPa)
Densitet 1.4 g/cm³ (20°C)
Förpackning Plastflaska
Rester efter antändning max. 5 ppm
Analysprocentintervall min. 65%
Kvantitet 2.5 L
Molekylformel HNO3
MDL-nummer MFCD00011349
UN-nummer 2031
Molekylvikt (g/mol) 63.01
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Oxiderande vätskor Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.