Läs mer
Salpetersyra, 65 % vikt/vikt, extra ren, Scharlab
Produktkod. 11350456
Change view
Kvantitet:
5 L
Förpackning:
HDPE Carboy
Förpackningsstorlek:
5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11350456 5 L HDPE Carboy 5 L
1 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11350456 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer AC1599005P
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Lämplig för kvalitativt och semikvantitativt arbete. Salpetersyra, 65 % vikt/vikt, extra ren, Scharlab används ofta inom organisk kemi och läkemedelsindustrin för att rena syntetiserade produkter när lösningsmedel av högre kvalitet än Synthesis Grade krävs.
Specifikationerna för Extra Pure-kvalitet är mindre strikta än reagenskvalitet, men är betydligt högre än industriprodukter. De används ofta inom läkemedelsindustrin, antingen som reagens eller som råmaterial för produktion.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitric acid
CAS 7697-37-2
Smältpunkt -32°C
Kokpunkt 122°C
Densitet 1.41g/cm3
Tungmetaller (som Pb) Max. 0.00005%
Förpackning HDPE Carboy
Rester efter antändning Max. 0.0005%
Ångtryck 9.4 hPa
Anteckningar om renhetsgrad Applications: oxidizing agent, synthesis of nitrates and organic nitro compounds, in pharma industry
Analysprocentintervall 64-66%
Anteckningar om analysprocent w/w
Kvantitet 5 L
Molekylformel HNO3
Fysisk form Vätska
MDL-nummer MFCD00011349
UN-nummer 2031
Synonym hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
Löslighetsinformation Miscible in water
InChI-nyckel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
LEDER O[N+]([O-])=O
IUPAC-namn salpetersyra
Molekylvikt (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Formel vikt 63.01g/mol
Kvalitet Extra ren