Läs mer
Salpetersyra 67-70 %, Optima™ , för ultraspårelementanalys, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 11974091 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
250 mL
500 mL
1 L
Förpackning:
FEP-flaska
Dimensione della confezione:
1 L
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet Förpackning Dimensione della confezione
11974091 250 mL FEP-flaska 250ml
11984091 500 mL FEP-flaska 500ml
11964091 1 L FEP-flaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11974091 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore A467250
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Salpetersyra, HNO3, CAS-nummer-7697-37-2, acide nitrique, acidum nitricum, azotinsyra, rfna, aqua fortis, nitrylhydroxid, salpetersaeure, nitrösa ångor, nital, vätenitrat, 500mL
  • Idealisk för analys av ICP-MS och högupplösta ICP-MS.
  • Utvärderad för 65 metaller vid låga ppt-koncentrationer.
  • Tillverkad, renad och förpackad i ett klass 1000 renrum.
  • Förpackad i specialtillverkade och rengjorda FEP-fluorpolymerflaskor för att bibehålla produktens integritet och för att eliminera metallläckage från glasflaskor.
  • Tre års hållbarhet från tillverkningstillfället - finns på COA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7697-37-2
Molekylformel HNO3
Molekylvikt (g/mol) 63.01
MDL-nummer MFCD00011349
InChI-nyckel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC-namn salpetersyra
LEDER O[N+]([O-])=O
Specifica
Kemiskt namn eller material Nitric Acid
pH 1
Färg Färglös gul
Smältpunkt -41 °C
Kokpunkt 120,5 °C
Densitet 1.40 g/cm3
Förpackning FEP-flaska
Ångtryck 0,94 kPa (20 °C)
Analyscertifikat Certifikat för lotanalys ingår i varje flaska.
UN-nummer 2031
Kvantitet 250 mL
Fysisk form Vätska
Merck Index 15, 6663
Formel vikt 63.01
Kvalitet OPTIMA
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nitric acid 67-69%, Optima for Ultra traces analysis
Avvertenza
  • Fara
Categoria di pericolo
  • Oxiderande vätskor Kategorija 2
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Indicazioni di pericolo
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • EUH071-Frätande på luftvägarna.
Consigli di prudenza
  • P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.