Läs mer
Salpetersyra 67-70 %, Optima™ , för ultraspårelementanalys, Fisher Chemical™
Produktkod. 11984091 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
500 mL
1 L
Förpackning:
FEP-flaska
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11984091 500 mL FEP-flaska 500ml
11974091 250 mL FEP-flaska 250ml
11964091 1 L FEP-flaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11984091 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A467500
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Salpetersyra, HNO3, CAS-nummer-7697-37-2, acide nitrique, acidum nitricum, azotinsyra, rfna, aqua fortis, nitrylhydroxid, salpetersaeure, nitrösa ångor, nital, vätenitrat, 500mL
  • Idealisk för analys av ICP-MS och högupplösta ICP-MS.
  • Utvärderad för 65 metaller vid låga ppt-koncentrationer.
  • Tillverkad, renad och förpackad i ett klass 1000 renrum.
  • Förpackad i specialtillverkade och rengjorda FEP-fluorpolymerflaskor för att bibehålla produktens integritet och för att eliminera metallläckage från glasflaskor.
  • Tre års hållbarhet från tillverkningstillfället - finns på COA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7697-37-2
Molekylformel HNO3
Molekylvikt (g/mol) 63.01
MDL-nummer MFCD00011349
InChI-nyckel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC-namn salpetersyra
LEDER O[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nitric Acid
pH 1
Färg Färglös gul
Smältpunkt -41 °C
Kokpunkt 120,5 °C
Densitet 1.40 g/cm3
Förpackning FEP-flaska
Ångtryck 0,94 kPa (20 °C)
Analyscertifikat Certifikat för lotanalys ingår i varje flaska.
UN-nummer 2031
Kvantitet 500 mL
Fysisk form Vätska
Merck Index 15, 6663
Formel vikt 63.01
Kvalitet OPTIMA
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Nitric acid 67-69%, Optima for Ultra traces analysis
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Oxiderande vätskor Kategorija 3
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • EUH071-Frätande på luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid