Läs mer
Salpetersyra 67-70%, spår, Metal™ för spårämnesanalys, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterBeskrivning
HNO3, CAS-nummer-7697-37-2, 500 ml, gul, 63,02 g/mol, -41 grader C, 11349, flytande, 0,94 kPa (20 grader C)
Polyflaska
Specifikationer
Specifikationer
| pH | 1 |
| Färg | Färglös gul |
| CAS | 7697-37-2 |
| Smältpunkt | -41 °C |
| Ångtryck | 0,94 kPa (20 °C) |
| Kvantitet | 1 L |
| Molekylformel | HNO3 |
| Fysisk form | Vätska |
| MDL-nummer | MFCD00011349 |
| Synonym | hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Nitric acid 67-69%
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Oxiderande vätskor Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H331-Giftigt vid inandning.
- EUH071-Frätande på luftvägarna.
- P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid